Learn More
Acetato de Preganolona, TRC
Código de producto. 30135885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135885 25 g 25 g
30135057 100 g 100 g
30008658 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP71221025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1778-02-5
Fórmula molecular C23 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 358.51
Sinónimo (3β)-3-(Acetyloxy)-pregn-5-en-20-one, 3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one, 3β-Acetoxy-δ5-pregnen-20-one, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one Acetate, 3β-Pregn-5-enol-20-one Acetate, 5-Pregnen-3β-ol-20-one Acetate, 5-Pregnene-3β-acetoxy-20-one, Antofin, Artivis, Enescorb, NSC 64827, Pregenolone Acetate, Pregnenolone Acetate, Pregnenolone-3-acetate, Previsone, Sharmone
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetilo-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(=O)C)[C@@H]3CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnenolone Acetate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2508