Learn More
Pregnenolona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10583141 25 g Frasco de vidrio 25 g
10582951 5 g Frasco de vidrio 5 g
10443965 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164420250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145-13-1
Fórmula molecular C21H32O2
Peso molecular (g/mol) 316.47
Número MDL MFCD00003628
Clave InChI ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
Sinónimo 3-hydroxypregn-5-en-20-one
PubChem CID 44307923
Nombre IUPAC 1-[(10R,13S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnenolone
Punto de fusión 190°C to 193°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 7851
Condición de rotación específica +28.50° (20°C c=1,EtOH)
Rotación específica + 28.5
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solubility (g/100 mL of solution):,carbon terachloride 0.5 / petroleum ether 0.1 / et,acetone 0.6 / chloroform 17.0 / ethanol 1.9 / benz,isopropanol 1.5,solubility (g/100 mL of solvent):
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.47
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo