Learn More
Pregnenolona (3beta-hidroxipregn-5-en-20-ona), Mikromol™
Código de producto. 30051872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051872 25 mg 25 miligramos
17997754 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051872 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0222.160025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pregnenolona (3beta-hidroxipregn-5-en-20-ona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnenolone
CAS 145-13-1
Nombres de analitos o componentes Pregnenolone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H32 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, NSC 18158, Natolone, Pregnelon, Pregnenolone, Pregnenolone (progesterone precursor), Pregnetan, Pregneton, Pregnolon, Prenolon, Regnosone, Skinostelon, (3beta)-3-Hydroxy-pregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-20-one, 3beta-hydroxy- (8CI), (3beta)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 17beta-[1-Ketoethyl]-Delta5-androsten-3beta-ol, 3beta-Hydroxy-5-en-20-one, 3beta-Hydroxy-5-pregnene-20-one, 3beta-Hydroxy-Delta5-pregnen-20-one, 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-3beta-ol-20-one, Pregn-5-ene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnen-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnenolone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 316.48
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316,2402 g/mol