Learn More
Pregnenolona-3-sulfato Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30136081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136081 250 mg 250 miligramos
30007928 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP712220250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1852-38-6
Fórmula molecular C21H31NaO5S
Peso molecular (g/mol) 418.52
Sinónimo 3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one Sodium Salt, (3beta-3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one Sodium Salt, 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one Hydrogen Sulfate Sodium Salt, Pregnenolone Sulfate Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio; [(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetilo-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-il] sulfato
SMILES [Na+].CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnenolone-3-sulfate Sodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.179