Learn More
Oxima de acetato de pregnenolona-16-eno, TRC
Código de producto. 30421857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421857 1 g 1 g
30418145 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7122301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2174-13-2
Fórmula molecular C23 H33 N O3
Peso molecular (g/mol) 371.51
Sinónimo 16-Dehydropregnenolone acetate oxime, Pregna-5,16-dien-20-one, 3-(acetyloxy)-, 20-oxime, (3β)-, Pregna-5,16-dien-20-one, 3β-hydroxy-, acetate, oxime (6CI), Pregna-5,16-dien-20-one, 3β-hydroxy-, oxime, acetate (ester) (8CI), (3β)-3-(Acetyloxy)pregna-5,16-dien-20-one 20-oxime, NSC 224249
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-[(Z)-N-hidroxi-C-metilcarbonimidoyl]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4\C(=N/O)\C)[C@@H]3CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H33NO3/c1-14(24-26)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21,26H,6,8-13H2,1-4H3/b24-14-/t17-,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.246