Learn More
Pregnanolona 3-bD-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pregnanolone 3-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 31329-54-1 |
| Fórmula molecular | C27H42O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3α,5β)-20-Oxopregnan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 20-Oxo-5β-pregnan-3α-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one Glucuronide, Pregnanolone 3-Glucuronide, Pregnanolone Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H42O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h14-23,25,29-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12CC[C@]3([H])C[C@H](O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]5(C)[C@@]2([H])CC[C@@H]5C(C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 494.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.288 |