Learn More
Tocris Bioscience™ Pregnanolone
Descripción
Pregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3α,5β)-3-Hydroxy-pregnan-20-one |
| CAS | 128-20-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | GABA-A Receptor Modulators |
| Fórmula molecular | C21H34O2 |