Learn More
Pregnanetriolona, TRC
Código de producto. 30010276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010276 1 mg 1 miligramo
30008855 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7052201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-99-6
Fórmula molecular C21H34O4
Peso molecular (g/mol) 350.49
Sinónimo 3α,17,20α-Trihydroxy-5β-pregnan-11-one, 11-keto-Pregnane-3α,17,20α-triol, 3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnan-11-one, 5β-Pregnan-3α,17α,20α-triol-11-one, 5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol-11-one, NSC 79097
Nombre IUPAC (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-17-[(1S)-1-hidroxietilo]-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-11-uno
SMILES C[C@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnanetriolone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h12-16,18,22-23,25H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.2457