Learn More
Pregnanediol (5beta-Pregnane-3alfa,20(S)-diol), LoGiCal
Descripción
Pregnanediol (5beta-Pregnane-3alfa,20(S)-diol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pregnanediol |
| CAS | 80-92-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Pregnanediol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H36 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pregnanediol, 5 beta-Pregnane-3 alpha,20-diol, 5 beta-Pregnane-3 alpha,20 alph-diol, 3 alpha,20 alpha-Dihydroxy-5 beta-pregnane, NSC 1612, NSC 47462 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23 H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Nombre IUPAC | (3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-17-[(1 S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Mostrar más |