Learn More
Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione (90%), TRC
Código de producto. 30427556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427556 50 mg 50 miligramos
30410905 100 mg -
30427275 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70497050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17652-16-3
Fórmula molecular C21 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 9-Dehydroprogesterone, δ9(11)-Progesterone, Progesterone Imp. K (EP)
Nombre IUPAC (8S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h9,12,16-18H,4-8,10-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089