Learn More
Pregna-4,9(11),16-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pregna-4,9(11),16-triene-3,20-dione |
| CAS | 21590-20-5 |
| Fórmula molecular | C21H26O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Hydrocortisone Impurity 17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,9,12,16,18H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t16-,18+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)C1=CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,10S,13S,14R)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1933 |