Learn More
Pregna-4,14-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pregna-4,14-diene-3,20-dione |
| CAS | 24377-08-0 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Pregna-4,14-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h7,12,16-17,19H,4-6,8-11H2,1-3H3/t16-,17+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC=C2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13R,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.2089 |