Learn More
Pregn-5-eno-3,20-diona Bis(acetal de etileno cíclico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pregn-5-ene-3,20-dione Bis(cyclic ethylene acetal) |
| CAS | 7093-55-2 |
| Fórmula molecular | C25H38O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl acetal), Pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic Bis(1,2-ethanediyl acetal), Pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic Bis(ethylene acetal), 3,3:20,20-Bis(ethylenedioxy)pregn-5-ene, Preg-5-ene-3,20-dione Bis-ethylene Ketal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38O4/c1-22-10-11-25(28-14-15-29-25)16-17(22)4-5-18-19-6-7-21(24(3)26-12-13-27-24)23(19,2)9-8-20(18)22/h4,18-21H,5-16H2,1-3H3/t18-,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C3(OCCO3)C)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5(C(CC6(OCCO6)CC5)=CC4)C)([H])CC1 |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-17-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)-1,2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidroespiro[ciclopenta[a]fenantreno-3,2'-[1,3]dioxolano] |
| Peso molecular (g/mol) | 402.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.28 |