Learn More
Lonza™ PrEGM™ Medio de crecimiento de células epiteliales de próstata SingleQuots™ Suplementos y factores de crecimiento
Código de producto. 11695500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
BPE: 2,0 ml, triyodotironina: 0,5 ml, insulina: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml, hidrocortisona: 0,5 ml, transferrina: 0,5 ml, epinefrina: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, ácido retinoico: 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11695500 BPE: 2,0 ml, triyodotironina: 0,5 ml, insulina: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml, hidrocortisona: 0,5 ml, transferrina: 0,5 ml, epinefrina: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, ácido retinoico: 0,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11695500 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor CC4177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    438.17€ / paquete de 1
    Ahorro 121.83€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Kit de suplementos y factores de crecimiento para uso con medio basal de células epiteliales de próstata.
  • Se vende por separado SingleQuot™ Kit para complementar el medio basal.
  • Parte del completo PrEGM™ -2 Medio de crecimiento de células epiteliales de próstata BulletKit™ (número de catálogo CC-3166), que consta de medio basal y suplementos envasados juntos.
  • Incluye lo siguiente:
    • 1 vial con tapa naranja y BPE de 2,00 ml
    • 1 vial ámbar con triyodotironina 0,50 ml
    • 1 vial con tapa lila con insulina de 0,50 ml
    • 1 vial con tapa verde con hEGF 0,50 ml
    • 1 vial con tapa natural con hidrocortisona de 0,50 ml
    • 1 vial con tapa natural y transferrina de 0,50 ml
    • 1 vial ámbar con epinefrina de 0,50 ml
    • 1 vial con tapa roja con GA-1000 de 0,50 ml
    • 1 vial ámbar con ácido retinoico de 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células epiteliales
Tipo de producto Suplementos y factores de crecimiento
Cantidad BPE: 2,0 ml, triyodotironina: 0,5 ml, insulina: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml, hidrocortisona: 0,5 ml, transferrina: 0,5 ml, epinefrina: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, ácido retinoico: 0,5 ml
Contenido y almacenamiento BPE, triyodotironina, insulina, hEGF, hidrocortisona, transferrina, epinefrina, GA-1000, ácido retinoico