Learn More
Parabeno amida de pregabalina (ácido (3S)-3-[[(4-hidroxibenzoil)amino]metil]-5-metil hexanoico), Mikromol™
Código de producto. 17923936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17923936 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923936 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.310025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Parabeno amida de pregabalina (ácido (3S)-3-[[(4-hidroxibenzoil)amino]metil]-5-metil hexanoico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregabalin Paraben Amide
CAS 1786719-42-3
Nombres de analitos o componentes Pregabalin Paraben Amide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3S)-3-[[(4-hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid, Pregabalin Paraben Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-10(2)7-11(8-14(18)19)9-16-15(20)12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,10-11,17H,7-9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](CNC(=O)c1ccc(O)cc1)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-[[(4-hidroxibenzoil)amino]metil]-5-metilhexanoico
Peso molecular (g/mol) 279.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1471 g/mol