Learn More
Pregabalina, Lipomed
Código de producto. 30457536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30457536 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30457536 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPRE147550
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Pregabalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregabalin
CAS 148553-50-8
Nombres de analitos o componentes Pregabalin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H17 N O2
Sinónimo Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3 S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3 S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (3 S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 159.23
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1259 g/mol