Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de pregabalina, Mikromol™
Código de producto. 30050174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050174 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050174 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster isopropílico de pregabalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 1239692-16-0
Nombres de analitos o componentes Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23NO2.ClH/c1-8(2)5-10(7-12)6-11(13)14-9(3)4;/h8-10H,5-7,12H2,1-4H3;1H/t10-;/m0./s1
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoato de propan-2-ilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 237.77
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1496 g/mol