Learn More
Clorhidrato de éster isobutil de pregabalina, Mikromol™
Código de producto. 30050142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050142 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050142 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster isobutil de pregabalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregabalin Isobutyl Ester Hydrochloride
CAS 1239692-15-9
Nombres de analitos o componentes Pregabalin Isobutyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H25 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid 2-Methylpropyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25NO2.ClH/c1-9(2)5-11(7-13)6-12(14)15-8-10(3)4;/h9-11H,5-8,13H2,1-4H3;1H/t11-;/m0./s1
SMILES Cl.CC(C)COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C
Nombre IUPAC (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoato de 2-metilpropilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 251.79
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1652 g/mol