Learn More
Clorhidrato de éster etílico de pregabalina, Mikromol™
Código de producto. 30050723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050723 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050723 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster etílico de pregabalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1909294-27-4
Nombres de analitos o componentes Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H21 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride (1:1), Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21NO2.ClH/c1-4-13-10(12)6-9(7-11)5-8(2)3;/h8-9H,4-7,11H2,1-3H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C
Nombre IUPAC (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoato de etilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 223.74
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1339 g/mol