Learn More
Pregabalina EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30461040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461040 4 x 25 mg -
30051568 25 mg 25 miligramos
17912876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461040 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pregabalina EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Mandelate
CAS 4118-51-8
Nombres de analitos o componentes Isopropyl Mandelate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Isopropyl Mandelate), Pregabalin impurity D, Pregabalin Imp. D (EP), alpha-Hydroxy-benzeneacetic acid 1-Methylethyl ester, Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Mandelic acid, isopropyl ester (7CI,8CI), (+/-)-Isopropyl mandelate, (+/-)-Mandelic acid isopropyl ester, Isopropyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, Isopropyl mandelate, NSC 6582, Pregabalin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)OC(=O)C(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-fenilacetato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 194.227
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.094 g/mol