Learn More
Pregabalina EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Pregabalina EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Mandelate |
| CAS | 4118-51-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropyl Mandelate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Isopropyl Mandelate), Pregabalin impurity D, Pregabalin Imp. D (EP), alpha-Hydroxy-benzeneacetic acid 1-Methylethyl ester, Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Mandelic acid, isopropyl ester (7CI,8CI), (+/-)-Isopropyl mandelate, (+/-)-Mandelic acid isopropyl ester, Isopropyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, Isopropyl mandelate, NSC 6582, Pregabalin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-fenilacetato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |