Learn More
Pregabalina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30460496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460496 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460496 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1376.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregabalin
CAS 148553-50-8
Nombres de analitos o componentes Pregabalin
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 159.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1259 g/mol