Learn More
Prednisona, TRC
Código de producto. 17984075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984075 25 mg 25 miligramos
17984885 100 mg 100 miligramos
17953835 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70378025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-03-2
Fórmula molecular C21 H26 O5
Peso molecular (g/mol) 358.43
Sinónimo Prednisone, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Prednisolone Imp. B (EP), 1,2-Dehydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Dehydrocortisone, 17,21-Dihydroxypregn-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Adasone, Ancortone, Apo-Prednisone, Bicortone, Cartancyl, Colisone, Cordrol, Cortan, Cortidelt, Dacorten, Dacortin, Decortancyl, Decortin, Decortisyl, Dehydrocortisone, Dekortin, Delcortin, Dellacort, Dellacort A, Delta E, Delta-Cortelan, Delta-Dome, Deltacortene, Deltacortisone, Deltacortone, Deltasone, Deltison, Deltisona, Deltisone, Deltra, Di-Adreson, Drazone, Econosone, Encorton, Encortone, Enkorton, Fernisone, Hostacortin, Liquid Pred, Me-Korti, Metacortandracin, Meticorten, NSC 10023, Nisona, Nurison, Orasone, Panafcort, Panasol, Paracort, Parmenison, Pehacort, Prednicen M, Prednicorm, Prednicort, Prednicot, Prednidib, Prednilonga, Predniment, Prednison, Prednitone, Pronison, Pulmison, Rectodelt, Retrocortine, Sone, Sterapred, Supercortil, Ultracorten, Ultracortene, Uniplen, Winpred, δ-Cortisone, δ1-Cortisone, δ1-Dehydrocortisone
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.178
Porcentaje de pureza >95%