Learn More
Prednisone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16452359
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16452359 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452359 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1832
MedChemExpress Prednisone acetate (Prednisone 21-acetate), the acetate salt form of prednisolone, is a glucocorticoid receptor agonist with anti-inflammatory and immunomodulating properties.
Prednisone acetate (Prednisone 21-acetate), the acetate salt form of prednisolone, is a glucocorticoid receptor agonist with anti-inflammatory and immunomodulating properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisone acetate
CAS 125-10-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28O6
Cantidad 1 g
Sinónimo Prednisone 21-acetate
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C2)[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 400.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.46
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation