Learn More
Acetato de prednisona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisone Acetate |
| CAS | 125-10-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Prednisone Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H28 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Prednisone Acetate, 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-acetate, Cortancyl, Delcortin, Delta-Corlin, Deltalone, Ferrosan, NSC 10965, Nisone, Prednisone 21-acetate, Prednisone acetate, 21-Acetoxy-17alpha-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Delta1-Cortisone 21-acetate, Delta1-Dehydrocortisone acetate, Prednisone Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-17,20,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Mostrar más |