Learn More
Prednisona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13468638 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13468638 25 g Frasco de vidrio 25 g
13458638 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13468638 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448950250
Solicitar formato a granel o personalizado
La prednisona, 98 %, n.° de CAS 53-03-2, es un glucocorticoides sintético con actividades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antineoplásicas y adrenérgicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La prednisona es un glucocorticoides sintético con actividades antiinflamatorias e inmunosupresoras
•Muestra actividades antineoplásicas y adrenérgicas contra las células cancerosas sensibles a las hormonas
•Este compuesto se une a sus receptores y entra en el núcleo que activa receptores nucleares específicos, lo que resulta en una expresión génica alterada e inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias
Aplicaciones
• La prednisona puede reducir los linfocitos circulantes, promover la diferenciación celular y estimular la apoptosis en las líneas celulares tumorales sensibles
•Se considera un profármaco que el hígado convierte en prednisolona, que es el compuesto esteroideo activo
• También se utiliza en algunos estudios para investigar los efectos de la administración diaria de MIDD0301 en el peso de los animales y órganos y en el perfil hematológico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-03-2
Fórmula molecular C21H26O5
Peso molecular (g/mol) 358.434
Clave InChI XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Sinónimo prednisone, deltasone, dehydrocortisone, decortin, meticorten, orasone, prednison, rectodelt, ultracorten, dacortin
PubChem CID 5865
ChEBI CHEBI:8382
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
SMILES CC12CC(=O)C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisone
Punto de fusión 225.0°C to 229.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.43
compliance-icons
Nombre del producto
  • Prednisone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.