Learn More
Sal sódica del éster de prednisona 21-sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisone 21-Sulfate Ester Sodium Salt |
| CAS | 113092-08-3 |
| Fórmula molecular | C21H25NaO8S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h5,7,9,14-15,18,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 460.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.1168 |