Learn More
Prednisona 17, 21-diacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisone 17','21-Diacetate |
| CAS | 6677-19-6 |
| Fórmula molecular | C25H30O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 17,21-Bis(acetyloxy)-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30O7/c1-14(26)31-13-21(30)25(32-15(2)27)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(29)12-24(19,25)4/h7,9,11,18-19,22H,5-6,8,10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetiloxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 442.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.1992 |