Learn More
Prednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1937 |
| Porcentaje de pureza | >95% |