Learn More
Prednisolona Tebutato, TRC
Código de producto. 30427540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427540 100 mg
30412019 200 mg
30418576 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP703910100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-14-3
Fórmula molecular C27H38O6
Peso molecular (g/mol) 458.59
Sinónimo 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(3,3-Dimethylbutyrate), 3,3-Dimethylbutyric Acid 21-Ester with 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(3,3-dimethylbutyrate), Codelcortone TBA, Hydeltra TBA, Predalone TBA, Prednisolone 21-tert-Butylacetate, Prednisolone TBA, Prednisolone Tebutate, Prednisolone tert-Butylacetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxobitil] 3,3-dimetilbutanoato
SMILES CC(C)(C)CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone Tebutate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H38O6/c1-24(2,3)14-22(31)33-15-21(30)27(32)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-25(16,4)23(18)20(29)13-26(19,27)5/h8,10,12,18-20,23,29,32H,6-7,9,11,13-15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.2668