Learn More
Prednisolone Tebutate, MedChemExpress
Código de producto. 16472358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16472358 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16472358
Marca: Medchem Express HYU00098
MedChemExpress Prednisolone tebutate is a synthetic glucocorticoid used as an antiinflammatory and immunosuppressant.
Prednisolone tebutate is a synthetic glucocorticoid used as an antiinflammatory and immunosuppressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone Tebutate
CAS 7681-14-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H38O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.06 mM)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(CC(C)(C)C)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 458.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.59
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation