Learn More
Fosfato sódico de prednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone Sodium Phosphate |
| CAS | 125-02-0 |
| Fórmula molecular | C21 H27 O8 P . 2 Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Prednisolone Sodium Phosphate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-pred, Codelsol, Disodium prednisolone 21-phosphate, Dojilon, Hefasolon, Hydeltrasol, Inflamase, Metreton, Optival, Orapred, Pediapred, Phortisolone, Prednesol, Prednisolone 21-(disodium phosphate), Prednisolone 21-phosphate disodium, Prednisolone 21-phosphate disodium salt, Prednisolone disodium phosphate, Prednisolone sodium phosphate, Predonema, Predsol, Predsolan, Prozorin, Sodium prednisolone phosphate, Solu-Predalone, Solucort |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;;/m0../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato disódico;[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 484.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.1239 |