Learn More
Prednisolona Pivalato, TRC
Código de producto. 30416068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416068 100 mg
30410817 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP703880100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1107-99-9
Fórmula molecular C26 H36 O6
Peso molecular (g/mol) 444.56
Sinónimo Prednisolone Pivalate, (11β)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, 11β,17α-Dihydroxy-21-pivaloyloxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Mecortolon, PTMA, Prednisolone 21-trimethylacetate, Prednisolone pivalate, Prednisolone trimethylacetate, Ultracortenol, Ultracorterenol, Vecortenol
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetilo] 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone pivalate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36O6/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h8,10,12,17-19,21,28,31H,6-7,9,11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.2512