Learn More
Pivalato de prednisolona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone pivalate |
| CAS | 1107-99-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Prednisolone pivalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H36 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Prednisolone Pivalate, Mecortolon, PTMA, Prednisolone 21-trimethylacetate, Prednisolone pivalate, Prednisolone trimethylacetate, Ultracortenol, Ultracorterenol, Vecortenol, (11beta)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, 11beta,17alpha-Dihydroxy-21-pivaloyloxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36O6/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h8,10,12,17-19,21,28,31H,6-7,9,11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Mostrar más |