Learn More
Prednisolona, Mikromol™
Código de producto. 18092290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18092290 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18092290 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0193.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Prednisolona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone
CAS 50-24-8
Nombres de analitos o componentes Prednisolone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H28 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hydrocortisone Imp. A (EP), Prednisolone Acetate Imp. B (EP), 11,17,21-Trihydroxy-(11beta)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11Beta,17,21-trihydroxy-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Delta1-Cortisol, Delta1-Dehydrocortisol, Delta1-Dehydrohydrocortisone, Delta1-Hydrocortisone, 1,2-Dehydrohydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-3,20-dione-11beta,17alpha,21-triol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Co-Hydeltra, Codelcortone, Cortalone, Decaprednil, Decortin H, Delcortol, Delta F, Delta-Cortef, Delta-Ef-Cortelan, Delta-stab, Deltacortenol, Deltacortril, Deltacortril Enteric, Deltahydrocortisone, Deltasolone, Deltisilone, Di-Adreson F, Dicortol, Donisolone, Eazolin D, Fernisolone, Flamasone, Hostacortin H, Hydeltra, Hydeltrone, Hydrodeltalone, Hydrodeltisone, Hydroretrocortin, Hydroretrocortine, Klismacort, Metacortandralone, Meti-Derm, Meticortelone, NSC 9120, NSC 9900, Panafcortelone, Paracortol, Precortalon, Precortancyl, Precortilon, Precortisyl, Predne-Dome, Prednelan, Predni-Dome, Prednicen, Predniretard, Prednisolone, Predonin, Predonine, Preflam, Prelone, Prenolone, Scherisolon, Solone, Steran, Sterane, Sterolone, Supercortisol, Ulacort, Ultracorten H, Ultracortene H Prednisolone Acetate Imp. B (EP), Hydrocortisone Impurity A, Methylprednisolone Impurity K, Prednicarbate Impurity A, Prednisolone Acetate Impurity B, Prednisone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17--(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 360.44
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,1937 g/mol