Learn More
Prednisolone, MedChemExpress
Código de producto. 16479837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479837 5 g 5 g
16471679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17463
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Prednisolone is a potent, orally active corticosteroid and a glucocorticoid. Prednisolone possesses about four times the anti-inflammatory activity of hydrocortisone while causing less salt and water retention. Prednisolone can be used for ocular, anti-inflammatory research.
Prednisolone is a potent, orally active corticosteroid and a glucocorticoid. Prednisolone possesses about four times the anti-inflammatory activity of hydrocortisone while causing less salt and water retention. Prednisolone can be used for ocular, anti-inflammatory research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone
CAS 50-24-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28O5
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (173.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 360.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.44
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid