Learn More
Prednisolona hemisuccinato, TRC
Código de producto. 30134548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134548 10 g 10 g
18070920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70376010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2920-86-7
Fórmula molecular C25 H32 O8
Peso molecular (g/mol) 460.52
Sinónimo (11beta)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate), Prednisolone 21-O-beta-carbonylpropionic acid, Prednisolone 21-hemisuccinate, Prednisolone 21-succinate, Prednisolone bisuccinate, Prednisolone hemisuccinate, Prednisolone succinate, Prednisolut, delta1-Hydrocortisone 21-hemisuccinate
Nombre IUPAC 4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetoxi]-4-ácido oxobutanoico
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone hemisuccinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.2097
Porcentaje de pureza >95%