Learn More
Prednisolone hemisuccinate, MedChemExpress
Código de producto. 16498596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1087
MedChemExpress Prednisolone hemisuccinate is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, which is used to treat a variety of inflammatory and auto-immune conditions.
Prednisolone hemisuccinate is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, which is used to treat a variety of inflammatory and auto-immune conditions.
Specifications
Nombre del producto químico o material Prednisolone hemisuccinate
CAS 2920-86-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo Prednisolone 21-hemisuccinate
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (542.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(CCC(O)=O)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 460.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.52
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation