Learn More
Prednisolone disodium phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16492186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492186 500 mg 500 miligramos
16438406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0645
MedChemExpress Prednisolone disodium phosphate is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunomodulating properties.
Prednisolone disodium phosphate is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunomodulating properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone disodium phosphate
CAS 125-02-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27Na2O8P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Prednisolone 21-phosphate disodium
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (103.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 484.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.39
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.