Learn More
Prednisolona Caproato, TRC
Código de producto. 30133149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133149 1 g 1 g
30004002 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7037701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69164-69-8
Fórmula molecular C27 H38 O6
Peso molecular (g/mol) 458.59
Sinónimo (11β)-11,17-Dihydroxy-21-[(1-oxohexyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Hexanoate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] hexanoato
SMILES CCCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone hexanoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H38O6/c1-4-5-6-7-23(31)33-16-22(30)27(32)13-11-20-19-9-8-17-14-18(28)10-12-25(17,2)24(19)21(29)15-26(20,27)3/h10,12,14,19-21,24,29,32H,4-9,11,13,15-16H2,1-3H3/t19-,20-,21-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.2668