Learn More
Prednisolone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16482256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482256 500 mg 500 miligramos
16409885 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1214
MedChemExpress Prednisolone acetate (Prednisolone 21-acetate) is an adrenal cortico hormones, with anti-inflammatory, anti-allergic and immune suppressive effects.
Prednisolone acetate (Prednisolone 21-acetate) is an adrenal cortico hormones, with anti-inflammatory, anti-allergic and immune suppressive effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone acetate
CAS 52-21-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo Prednisolone 21-acetate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 402.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation