Descripción general
• La prednisolona es un derivado de la prednisona con una reducción de oxo a beta-hidroxi en la posición 11
•La prednisolona une los receptores de la superficie celular y se transporta al núcleo, donde une ciertos receptores nucleares responsables de la transcripción de citoquinas proinflamatorias
Aplicaciones
• La prednisolona se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre el crecimiento y la prevención de tumores
• La prednisolona también se puede utilizar para investigaciones endocrinas y de desarrollo, in vivo o in vitro
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone |
| Punto de fusión | 240.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Índice Merck | 15,7841 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.44 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Safety and Handling
- Prednisolone
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360D-Puede dañar al feto.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.