Learn More
Prednisolona 21-valerato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone 21-Valerate |
| CAS | 39791-31-6 |
| Fórmula molecular | C26H36O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (11beta)-11,17-Dihydroxy-21-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Valerate-11beta,17,21-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36O6/c1-4-5-6-22(30)32-15-21(29)26(31)12-10-19-18-8-7-16-13-17(27)9-11-24(16,2)23(18)20(28)14-25(19,26)3/h9,11,13,18-20,23,28,31H,4-8,10,12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@]([C@@H](O)C1)([C@]4(C)C(CC3)=CC(=O)C=C4)[H])[H])(CC[C@@]2(C(COC(CCCC)=O)=O)O)[H] |
| Nombre IUPAC | pentanoato de 2-((8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-oxoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 444.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.25 |