Learn More
Prednisolona 21-Propionato, TRC
Código de producto. 30136144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136144 5 g 5 g
18063720 1 g 1 g
18072030 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7039005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5740-62-5
Fórmula molecular C24 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(1-oxopropoxy)-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-, 21-propionate (6CI,7CI,8CI), (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone 21-propionate, 11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Prednisolone 21-Propanoate, Prednicarbate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetil] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material prednisolone-21-propionate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,21,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199