Learn More
Prednisolona 21-Metanosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone 21-Methanesulfonate |
| CAS | 35410-28-7 |
| Fórmula molecular | C22 H30 O7 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Methanesulfonate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-[(methylsulfonyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O7S/c1-20-8-6-14(23)10-13(20)4-5-15-16-7-9-22(26,18(25)12-29-30(3,27)28)21(16,2)11-17(24)19(15)20/h6,8,10,15-17,19,24,26H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil] metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 438.534 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.171 |