Learn More
Prednisolona 21-Sal Sódica Hemisuccinada, TRC
Código de producto. 30428471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428471 1 g -
30421283 5 g -
30412596 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7039131G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1715-33-9
Fórmula molecular C25H31NaO8
Peso molecular (g/mol) 482.5
Sinónimo Di-Adreson F-aquosum, Meticortelane, Meticotelone Soluble, NSC 9151, Prednine, Prednisolone 21-hemisuccinate Sodium, Prednisolone 21-hemisuccinate Sodium Salt, Prednisolone 21-Sodium succinate, Prednisolone 21-Succinate Sodium, Prednisolone 21-Succinate Sodium Salt, Prednisolone Hemisuccinate Sodium Salt, Prednisolone Sodium 21-Hemisuccinate, Prednisolone Sodium Hemisuccinate, Prednisolone Sodium Succinate, Predonine Soluble, Sodium prednisolone 21-hemisuccinate, Solu-Decortin, Solu-Decortin H, Solu-Delta-Cortef, 21-Monoester with 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione Succinic Acid Monosodium Salt, 11β,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Succinate Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoxotoxi]-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone 21-Hemisuccinate Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1917