Learn More
Prednisolona 21-Sal Sódica Hemisuccinada, TRC
Product Code. 30421283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30421283 5 g -
30428471 1 g -
30412596 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30421283 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7039135G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1715-33-9
Fórmula molecular C25H31NaO8
Peso molecular (g/mol) 482.5
Sinónimo Di-Adreson F-aquosum, Meticortelane, Meticotelone Soluble, NSC 9151, Prednine, Prednisolone 21-hemisuccinate Sodium, Prednisolone 21-hemisuccinate Sodium Salt, Prednisolone 21-Sodium succinate, Prednisolone 21-Succinate Sodium, Prednisolone 21-Succinate Sodium Salt, Prednisolone Hemisuccinate Sodium Salt, Prednisolone Sodium 21-Hemisuccinate, Prednisolone Sodium Hemisuccinate, Prednisolone Sodium Succinate, Predonine Soluble, Sodium prednisolone 21-hemisuccinate, Solu-Decortin, Solu-Decortin H, Solu-Delta-Cortef, 21-Monoester with 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione Succinic Acid Monosodium Salt, 11β,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Succinate Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoxotoxi]-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Prednisolone 21-Hemisuccinate Sodium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1917