Learn More
Prednisolona 21-Etilcarbonato, TRC
Código de producto. 30135029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135029 2.5 g 2.50 g
17934335 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7037352.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2205-88-1
Fórmula molecular C24 H32 O7
Peso molecular (g/mol) 432.51
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-, 21-(ethyl carbonate) (6CI,8CI), (11β)-21-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Ethyl Carbonate, Prednisolone 21-Ethylcarbonate, Prednicarbate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] carbonato de etil
SMILES CCOC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone 21-Ethylcarbonate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O7/c1-4-30-21(28)31-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)20(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,20,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2148