Learn More
Ácido prednisolona-21-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone-21-carboxylic Acid |
| CAS | 61549-70-0 |
| Fórmula molecular | C21 H26 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxo-Pregna-1,4-dien-21-oic Acid (9CI), 21-Oxo-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O6/c1-19-7-5-12(22)9-11(19)3-4-13-14-6-8-21(27,17(24)18(25)26)20(14,2)10-15(23)16(13)19/h5,7,9,13-16,23,27H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15-,16+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 374.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1729 |