Learn More
Prednisolona 21-bD-glucurónido-sal sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone 21-beta-D-Glucuronide- Sodium Salt |
| CAS | 889463-89-2 |
| Fórmula molecular | C27H35NaO11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36O11/c1-25-7-5-13(28)9-12(25)3-4-14-15-6-8-27(36,26(15,2)10-16(29)18(14)25)17(30)11-37-24-21(33)19(31)20(32)22(38-24)23(34)35/h5,7,9,14-16,18-22,24,29,31-33,36H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H,34,35)/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21+,22-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@@H]([C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@]2(C(=O)CO[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O)O)CCC5=CC(=O)C=C[C@]35C)O |
| Peso molecular (g/mol) | 558.55 |